Merck
BAF187420001
PrepSafe Floating Microcentrifuge Tube Rack
Holds 28 x 1.5-2 mL tubes, polypropylene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,670
¥3,670
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥3,670
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.22
¥3,670
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
特徴
Holds 28 x 1.5-2 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18742-0001
サイズ
178x64x mm
詳細
Protect your samples. Hold 1.5ml and 2.0ml microcentrifuge tubes securely in a water bath or on the benchtop, even if tipped over. Immobilizing tabs allow tubes to be stored securely and ensure that the caps stay locked in place. This floating rack has 28 numbered locations so samples can easily be identified. Raised handle allows rack to be lifted without agitating samples. Patent pending.
法的情報
PrepSafe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1