Merck
HS206371B
Transfer Pipette
working volume 1 mL, sterile, pack of 500 ea (packed as 20 EA)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.04
物質
polyethylene
無菌性
sterile
特徴
Plugged
包装
pack of 500 ea (packed as 20 EA)
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS206371B
キャパシティ
5 mL
有効容積
1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
特徴および利点
  • 1 mL working volume (5 mL volume) x 150 mm L, .25mL graduations
  • Sterile, 20 x wrapped at a time
  • Lot-to-lot traceability
  • Disposable