Z359963
ペレットペッスル
CTFE/stainless steel (Reusable, Autoclavable)
別名:
749515-0000, Laboratory Pestles, Pellet Grinder, Pestle for Pellets
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥20,500
¥20,500
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥20,500
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
eCl@ss:
32080115
NACRES:
NB.22
¥20,500
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
CTFE/stainless steel (Reusable, Autoclavable)
詳細
Fits 1.5 mL microcentrifuge tube
メーカー/製品名
Kimble®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Z359955 は、別売りのモーター用交換アダプター Z359998 を使用する場合に限り、コードレスモーター製品 Z359971 に適合します。
微量遠心チューブ中でペレットを再懸濁する、または軟組織を破壊するための手動式またはモーター駆動式のグラインダー。乳棒端部は、0.5 mLまたは1.5 mLマイクロチューブに適合するように特別に設計されています。シャフトの長さおよび直径は、手動による穏和な上下撹拌またはより激しいモーター式の操作にとって好都合です。
特徴および利点
- Manufactured from CTFE/stainless steel
- Autoclavable
- Reusable
- 0.5 and 1.5 mL PELLET PESTLE® pestles fit micro centrifuge tubes
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Pellet Pestle is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Melisa D Marquioni-Ramella et al.
Experimental eye research, 190, 107854-107854 (2019-11-02)
Death of retinal photoreceptors is the basis of prevalent blinding diseases. Since steroids might have a therapeutic role in retinal degenerations, we compared the protective effects of dexamethasone and progesterone on photoreceptor death induced by mifepristone and light exposure. Therefore
Serena E O'Neil et al.
Respiratory research, 12, 124-124 (2011-09-24)
Proteomic studies of respiratory disorders have the potential to identify protein biomarkers for diagnosis and disease monitoring. Utilisation of sensitive quantitative proteomic methods creates opportunities to determine individual patient proteomes. The aim of the current study was to determine if