Merck
HS120316
TrueNorth® Microscope Slide Box
25 Place, Fitted Lid, blue polycarbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥2,959
¥2,959
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥2,959
About This Item
UNSPSCコード:
41123302
NACRES:
NB.22
¥2,959
Check Cart for Availability
物質
blue polycarbonate
特徴
Holds 25 x slides 76x26 mm
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120316
L × W × H
141 × 88 × 35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
  • protect your slides in ultra low temperature ranges down to -80C
  • durable polycarbonate and stainless steel clasp/friction fit lid
  • safe storage and transport of 25 x 75 mm slides (3 x 1 in.)
  • uniform grooved slide slots separate slides preventing slide contact
  • temperature-resistant numbered foam lining and identification sheet
  • stackable
  • autoclavable
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Premium slide box 100 place, cork lining, gray plastic
HS15994F
Premium slide box
Premium Slide box 100 Place, cork lining, black
HS15994G
Premium Slide box
Slide box 100 place, red
HS15991B
Slide box
Premium Slide box 100 Place, cork lining, blue
HS15994A
Premium Slide box