Merck
HS120261
Blood Collection Tray with rack
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥15,670
¥15,670
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥15,670
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
¥15,670
Check Cart for Availability
物質
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
特徴
holds Phlebotomy, I.V. start or catheter insertion supplies
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120261
詳細
The Blood Collection Tray is lightweight, heavy on organization. Organize your phlebotomy, I.V. start or catheter insertion supplies with this spacious, robust and easy to clean carry tray.
特徴および利点
  • Customize the compartments to suit your personal needs with the dividers provided
  • Comfort grip handle tested to hold up to 10 kg
  • Lightweight easy-to-clean ABS construction
  • Includes a 17 mm well, 60-place tube rack
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)