Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
HPA040967
Sigma-Aldrich
抗DNAJB9 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗Dnaj (hsp40) ホモログ、サブファミリーb、メンバー9, 抗Mdg1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
製品HPA040967は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
GGSSRQRHHFQEFSFGGGLFDDMFEDMEKMFSFSGFDSTNQHTVQTENRFHGSSKHCRTVTQRRGNMVTTYTDCSGQ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DNAJB9(4189)
詳細
DnaJホモログサブファミリーBメンバー9(DNAJB9)は、分子シャペロン遺伝子ファミリーに属しています。これはMdg-1またはERdj4とも呼ばれます。このタンパク質は小胞体(ER)に位置します。DNAJB9はヒト染色体7q31上に位置します。
免疫原
DnaJ(Hsp40)ホモログ、サブファミリーB、メンバー9組換えタンパク質エピトープシグネチャータグ(PrEST)
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
抗DNAJB9抗体は免疫組織染色に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
DnaJホモログサブファミリーBメンバー9(DNAJB9)は、小胞体(ER)ストレス時に誘導性遺伝子として機能します。DNAJB9のJドメインは、Hsp70との相互作用に必要です。これは、線維性糸球体腎炎の特定の免疫組織染色マーカーと考えられています。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体®の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 正常ヒト組織44種と一般的な癌組織20種のIHC組織アレイ。
  • ヒト組換えタンパク質断片364個のプロテインアレイ。
関連事項
対応する抗原APREST81907
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2、40%グリセロール、0.02% アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
HPA040967-25UL:
HPA040967-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Samih H Nasr et al.
Kidney international reports, 3(1), 56-64 (2018-01-18)
Fibrillary glomerulonephritis (FGN) is a rare disease with unknown pathogenesis and a poor prognosis. Until now, the diagnosis of this disease has required demonstration of glomerular deposition of randomly oriented fibrils by electron microscopy that are Congo red negative and
Surendra Dasari et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 29(1), 51-56 (2017-11-04)
Fibrillary GN (FGN) is a rare primary glomerular disease. Histologic and histochemical features of FGN overlap with those of other glomerular diseases, and no unique histologic biomarkers for diagnosing FGN have been identified. We analyzed the proteomic content of glomeruli
Mireille El Ters et al.
American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation, 76(4), 500-510 (2020-05-18)
Fibrillary glomerulonephritis (FGN) is a rare glomerular disease that often progresses to kidney failure requiring kidney replacement therapy. We have recently identified a novel biomarker of FGN, DnaJ homolog subfamily B member 9 (DNAJB9). In this study, we used sequential
MDG1/ERdj4, an ER?resident DnaJ family member, suppresses cell death induced by ER stress.
Kurisu J, et al.
Genes Cells, 8(2), 189-202 (2003)
DNAJB9 is a specific immunohistochemical marker for fibrillary glomerulonephritis.
Nasr SH, et al.
Kidney international reports, 3(1), 56-64 (2018)