Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
HPA035152
Sigma-Aldrich
Anti-MOBP antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-myelin-associated oligodendrocyte basic protein
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥92,500
¥92,500
出荷予定日2025年5月05日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥92,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
¥92,500
出荷予定日2025年5月05日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
SQKPAKEGPRLSKNQKYSEHFSIHCCPPFTFLNSKKEIVDRKYSICKSGCFYQKKEEDWICCACQKTR
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MOBP(4336)
免疫原
ミエリン関連オリゴデンドロサイト塩基性タンパク質のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST79481
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA035152-100UL:
HPA035152-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ashley G Anderson et al.
Scientific reports, 13(1), 9031-9031 (2023-06-04)
The striatum integrates dense neuromodulatory inputs from many brain regions to coordinate complex behaviors. This integration relies on the coordinated responses from distinct striatal cell types. While previous studies have characterized the cellular and molecular composition of the striatum using
Angelika Mühlebner et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 79(10), 1054-1064 (2020-09-22)
Tuberous sclerosis complex (TSC) is a monogenetic disease that arises due to mutations in either the TSC1 or TSC2 gene and affects multiple organ systems. One of the hallmark manifestations of TSC are cortical malformations referred to as cortical tubers.
Theresa Scholl et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 80(3), 274-282 (2021-02-01)
Complex cortical malformations (CCMs), such as hemimegalencephaly and polymicrogyria, are associated with drug-resistant epilepsy and developmental impairment. They share certain neuropathological characteristics including mammalian target of rapamycin (mTOR) activation and an atypical number of white matter neurons. To get a
Theresa Scholl et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 27(6), 770-780 (2016-10-18)
Conventional antiepileptic drugs suppress the excessive firing of neurons during seizures. In drug-resistant patients, treatment failure indicates an alternative important epileptogenic trigger. Two epilepsy-associated pathologies show myelin deficiencies in seizure-related brain regions: Focal Cortical Dysplasia IIB (FCD) and cortical tubers