HPA031269
Anti-KDM1B antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-AOF1, Anti-C6orf193, Anti-FLJ33898, Anti-FLJ34109, Anti-FLJ43328, Anti-LSD2, Anti-bA204B7.3, Anti-dJ298J15.2, Anti-lysine (K)-specific demethylase 1B
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原配列
CEQLGISMHKFGERCDLIQEGGRITDPTIDKRMDFHFNALLDVVSEWRKDKTQLQDVPLGEKIEEIYKAFIKESGIQFSELEGQVLQFHLSNLE
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AOF1(221656)
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1