テクニック
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
免疫原配列
SSFVPVTIPHATTANTSVLGYHIPKDTVVFVNQWSVNHDPLKWPNPENFDPARFLDKDGLINKDLTSRVMIFSVGKRRCIGEELSKMQLFLFISILAHQCDFRANPNEPAKMNFSYGLTIKPKSFKVNVTLRESMELLDSAVQ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CYP1B1(1545)
詳細
CYP1B1 is deprived of a consensus TATA box in the promoter region and it is characterized with nine tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) responsive enhancer core binding motifs present within a 2.5kb pair genomic fragment of the transcription initiation start site.
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA026863-25UL:
HPA026863-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ