HPA023822
Anti-ARFGEF1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
別名:
Anti-Brefeldin A-inhibited GEP 1, Anti-Brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange protein 1, Anti-p200 ARF guanine nucleotide exchange factor, Anti-p200 ARF-GEP1
サイズを選択してください
¥92,500
出荷予定日2025年5月18日
サイズを選択してください
About This Item
¥92,500
出荷予定日2025年5月18日
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human, mouse
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原配列
QALQEAKQMEKERHRQHHHLLQSPVSHHEPESPQLRYLPPQTVDHISQEHEGDLDLHTNDVDKSLQDDTEPENGSDISSAENEQTEA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARFGEF1(10565)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA023822-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ