HPA023629
Anti-NECAB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
別名:
Anti-EF-hand calcium-binding protein 1, Anti-N-terminal EF-hand calcium-binding protein 1, Anti-Neuronal calcium-binding protein 1
サイズを選択してください
¥84,360
出荷可能日2025年4月21日詳細
サイズを選択してください
About This Item
¥84,360
出荷可能日2025年4月21日詳細
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原配列
LLKETLNQLQSLQNSLECAMETTEEQTRQERQGPAKPEVLSIQWPGKRSSRRVQRHNSFSPNSP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NECAB1(64168)
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA023629-25UL:
HPA023629-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ