Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
HPA000390
Sigma-Aldrich
抗AUTS2 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗自閉症感受性遺伝子2タンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥84,360
¥84,360
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥84,360
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
¥84,360
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
mouse, human
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
NSSSSVHPGPLASMPMTVGVTGIHPMNSISSLDRTRMMTPFMGISPLPGGERFPYPSFHWDPIRDPLRDPYRELDIHRRDPLGRDFLLRNDPLHRLSTPRLYEADR
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AUTS2(26053)
詳細
自閉症感受性遺伝子2(AUTS2)はポリコーム抑制複合体2(PRC2)の一部です。この遺伝子はヒト染色体の7q11.22に位置します。AUTS2は2つの高プロリン領域(PR1およびPR2)、8つのヒスチジンリピート、核局在化配列および1つの予測されたPYモチーフで構成されます。本化合物は脳で発現されます。[1]
免疫原
自閉症感受性遺伝子2タンパク質のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
ウサギで産生された抗AUTS2抗体は、以下の用途に使用されています:
  • 免疫組織染色
  • 免疫沈降法
  • 免疫蛍光法
  • ウェスタンブロッティング(10)
生物化学的/生理学的作用
自閉症感受性遺伝子2(AUTS2)はクロマチンモジュレーターとして機能し、初期のリンパ球増殖およびT細胞の白血病誘発を制御します。自閉症、アルコール依存症およびヘロイン依存と関連しています。AUTS2はRacシグナル伝達を変化させます。この遺伝子の変異は、自閉症スペクトラム障害(ASD)、[1]発達遅滞および知的障害に関係しています。AUTS2は細胞骨格制御[1]、転写調節および神経発達に関与します。[1]
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体®の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST76148
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA000390-25UL:
HPA000390-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Genome-wide distribution of Auts2 binding localizes with active neurodevelopmental genes
Oksenberg N, et al.
Translational Psychiatry, 4(9), e431-e431 (2014)
Summer R Fair et al.
Brain : a journal of neurology, 146(1), 387-404 (2022-07-09)
Variants in the AUTS2 gene are associated with a broad spectrum of neurological conditions characterized by intellectual disability, microcephaly, and congenital brain malformations. Here, we use a human cerebral organoid model to investigate the pathophysiology of a heterozygous de novo
A genome-wide association study of antidepressant response in Koreans
Myung W, et al.
Translational Psychiatry, 5(9), e633-e633 (2015)
Cocaine-induced chromatin modifications associate with increased expression and three-dimensional looping of Auts2
Engmann O, et al.
Biological Psychiatry, 82(11), 794-805 (2017)
Nir Oksenberg et al.
Trends in genetics : TIG, 29(10), 600-608 (2013-09-07)
The autism susceptibility candidate 2 (AUTS2) gene is associated with multiple neurological diseases, including autism, and has been implicated as an important gene in human-specific evolution. Recent functional analysis of this gene has revealed a potential role in neuronal development.