HPA016759
Anti-ZDHHC13 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-DHHC-13, Anti-HIP14-related protein, Anti-Huntingtin-interacting protein 14-related protein, Anti-Huntingtin-interacting protein HIP3RP, Anti-Palmitoyltransferase ZDHHC13, probable, Anti-Putative MAPK-activating protein PM03, Anti-Putative NF-kappa-B-activating protein 209, Anti-Zinc finger DHHC domain-containing protein 13
サイズを選択してください
¥92,500
サイズを選択してください
About This Item
¥92,500
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
IAYLISKGQSVNMTDVNGQTPLMLSAHKVIGPEPTGFLLKFNPSLNVVDKIHQNTPLHWAVAAGNVNAVDKLLEAGSSLDIQNVKGETPLDMALQN
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZDHHC13(54503)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA016759-100UL:
HPA016759-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ