The conjugated version of the antibody CDHR3 cat# HPA011218 is not currently offered.
HPA011218
Anti-CDHR3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗CDNA FLJ44366 fis, クローンTRACH3008629 (カドヘリン関連腫瘍抑制因子と弱い類似性) 抗体, 抗NP_689963.2抗体, 抗仮想タンパク質FLJ23834抗体
サイズを選択してください
¥84,360
サイズを選択してください
About This Item
¥84,360
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
LTQMPKWKESSHQGAAPRRVTAGEGMGSLRSANWEEDELSGKAWAEDAGLGSRNEGGKLGNPKNRNPAFMNRAYPKPHPGK
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDHR3(222256)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA011218-25UL:
HPA011218-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ