HPA010010
Anti-RPS6KB2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-70 kDa ribosomal protein S6 kinase 2, Anti-Ribosomal protein S6 kinase beta-2, Anti-S6 kinase-related kinase, Anti-S6K-beta, Anti-S6K2, Anti-SRK, Anti-p70 S6 kinase beta, Anti-p70 S6Kbeta, Anti-p70 ribosomal S6 kinase beta, Anti-p70-S6KB, Anti-p70-beta
サイズを選択してください
¥84,360
出荷予定日2025年4月27日
サイズを選択してください
About This Item
¥84,360
出荷予定日2025年4月27日
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
mouse, rat, human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原配列
VDSPDDTALSESANQAFLGFTYVAPSVLDSIKEGFSFQPKLRSPRRLNSSPRAPVSPLKFSPFEGFRPSPSLPEPTELPLPPLLPPPPPSTTAPLPIRPPSGTKK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RPS6KB2(6199)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA010010-25UL:
HPA010010-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ