Merck
H9517
Sigma-Aldrich
Heparin disaccharide I-A sodium salt
別名:
α-ΔUA-2S-[1→4]-GlcNAc-6S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C14H18NO17S2Na3
CAS番号:
分子量:
605.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
由来生物
Porcine
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@@H](O[C@@H]2OC(=C[C@H](O)[C@H]2OS([O-])(=O)=O)C([O-])=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H21NO17S2.3Na/c1-4(16)15-8-9(18)11(7(29-13(8)21)3-28-33(22,23)24)31-14-10(32-34(25,26)27)5(17)2-6(30-14)12(19)20;;;/h2,5,7-11,13-14,17-18,21H,3H2,1H3,(H,15,16)(H,19,20)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3/t5-,7+,8+,9+,10+,11+,13?,14-;;;/m0.../s1
InChI Key
WRWNGZNBPYOKPM-NYNVPWSXSA-K
生物化学的/生理学的作用
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
その他情報
In the following listings, ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
調製ノート
ヘパリナ-ゼIIの作用を利用して調製されています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H9517-1MG:
H9517-VAR:
H9517-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)