アッセイ
≥98%
濃度
90-100 μg/mL in ethanol
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC[C@H](O)\C=C\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O3/c1-2-3-11-14-17(19)15-12-9-7-5-4-6-8-10-13-16-18(20)21/h7,9,12,15,17,19H,2-6,8,10-11,13-14,16H2,1H3,(H,20,21)/b9-7-,15-12+/t17-/m0/s1
InChI Key
HNICUWMFWZBIFP-IRQZEAMPSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H9146-VAR:
H9146-25UG-PW:
H9146-BULK:
H9146-50UG:
H9146-10UG-PW:
H9146-25UG:4548173351339
H9146-10UG:4548173351322