Merck
H6541
Sigma-Aldrich
オンコスタチンM ヒト
OSM, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
別名:
OSM
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥51,600
¥51,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥51,600
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥51,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤0.1-1.5 ng/mL EC50
品質
endotoxin tested
分子量
dimer 30 kDa (glycosylated)
包装
pkg of 5X10 μg
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... OSM(5008)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
オンコスタチンM(OSM)、LIF、G-CSF、IL-6、およびCNTFは、一次アミノ酸配列、予想される二次構造、および受容体成分に類似性を持つ構造相関性のある同一サイトカインファミリーのメンバーです。OSMは増殖調節サイトカインで、多数の腫瘍細胞や正常細胞に影響を及ぼします。この材料は、まずA375メラノーマ細胞およびその他のヒト腫瘍細胞の増殖を阻害する能力により特定されましたが、正常なヒト線維芽細胞の増殖は阻害しません。TGF β1と相乗的に作用してA375メラノーマ細胞などの腫瘍細胞の増殖を阻害します。LDL受容体発現およびヘパトーマ細胞によるLDLの取り込みの増加を誘導します。OSMは、線維芽細胞様滑膜細胞を活性化して、ウロキナーゼ型プラスミノーゲンアクチベータを産生します。OSMは、マクロファージおよび活性化Tリンパ球により分泌されます。
物理的形状
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 1x PBS.
アナリシスノート
特異的活性は、ヒトTF-1細胞(ヒト赤白血病の指標となる細胞株)の増殖の用量依存的な刺激作用によって確認されました。
法的情報
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H6541-BULK:
H6541-10UG:
H6541-10UG-PW:
H6541-5UG:
H6541-VAR:
H6541-5X10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sema Becerik et al.
Journal of periodontology, 83(10), 1304-1313 (2012-01-18)
The aim of the present study is to investigate gingival crevicular fluid (GCF) and plasma acute-phase cytokines, interleukin-1β (IL-1β), interleukin-6 (IL-6), interleukin-11 (IL-11), oncostatin M (OSM), and leukemia inhibitory factor (LIF) levels in patients with different periodontal diseases. Eighty individuals
Mong-Lien Wang et al.
Cancer research, 72(22), 6051-6064 (2012-11-10)
Mesenchymal stem cells (MSC) are strongly associated with tumor progression and have been used as novel cell-based agents to deliver anticancer drugs to tumors. However, controversies about the direct involvement of MSCs in tumor progression suggest that MSCs mediate tumor
Huang-Ju Tu et al.
Journal of cellular physiology, 228(5), 983-990 (2012-10-09)
Oncostatin M (OSM) belongs to IL-6 subfamily and is mostly produced by T lymphocytes. High levels of OSM are detected in the pannus of rheumatoid arthritis (RA) patients and it may arouse the inflammation responses in joints and eventually leads
Nikolay Ishkitiev et al.
Journal of endodontics, 38(4), 475-480 (2012-03-15)
We have previously differentiated hepatocyte like cells from deciduous tooth pulp stem and extracted third molar pulp stem cells with a protocol that used fetal bovine serum, but it showed high contaminations of nondifferentiated cells. Both the lower purity of
Yu-Fan Chen et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 55(4), 1193-1203 (2011-11-19)
Liver transplantation is the only definitive treatment for end-stage cirrhosis and fulminant liver failure, but the lack of available donor livers is a major obstacle to liver transplantation. Recently, induced pluripotent stem cells (iPSCs) derived from the reprogramming of somatic