抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HDAC5-35, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~124 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using total cell extracts of NIH3T3 fibroblast cell or SW480 cell extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HDAC5(10014)
mouse ... Hdac5(15184)
rat ... Hdac5(84580)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- western blotting
- immunostaining
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
H4538-200UL:
H4538-VAR:
H4538-BULK:
試験成績書(COA)