About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H42O3
CAS番号:
分子量:
330.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
アッセイ
~98%
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@@H](CO)OC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)