Merck
H0527
Sigma-Aldrich
HEPES カリウム塩
≥99.5% (titration)
別名:
ピペラジンエタンスルホン酸、4-(2-ヒドロキシエチル)-一カリウム塩, 4-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-1-エタンスルホン酸 カリウム塩, N-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-N′-(2-エタンスルホン酸) カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17KN2O4S
CAS番号:
分子量:
276.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99.5% (titration)
形状
powder
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa 
7.5
溶解性
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
SMILES記法
[K+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.K/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
KWURIFKZTJGMFD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HEPES(4-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-1-エタンスルホン酸)は、生化学および生物学の研究用途に広く使用されているグッドバッファーです。少量の酸や塩基が添加された場合でも、双性イオン性バッファーとして溶液のpHを安定化させます
アプリケーション
HEPESカリウム塩は、ナノポア加工技術の緩衝剤および電解質製剤として使用されています。また、細胞溶解バッファーの成分としても使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H0527-250G:
H0527-1KG:
H0527-VAR:
H0527-BULK:
H0527-25G:
H0527-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
HEPES BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H4034
HEPES
Complexation of copper by zwitterionic aminosulfonic (good) buffers
Mash HE, et al.
Analytical Chemistry (2003)
Use of a solid-state nanopore for profiling the transferrin receptor protein and distinguishing between transferrin receptor and its ligand protein
O'Donohue M, et al.
Electrophoresis (2023)
Equilibrium studies, synthesis and characterisation of zwitterionic buffer (HEPES and HEPPS) dimethyltin (IV) complexes
Mohamed M
Main Group Chemistry, 63-84 (2007)
Determining the location of an Arabidopsis chloroplast protein using in vitro import followed by fractionation and alkaline extraction
Chu CC and Li HM
Methods in Molecular Biology (2011)
Jugal Saharia et al.
RSC advances, 11(39), 24398-24409 (2021-08-07)
Nanopore probing of molecular level transport of proteins is strongly influenced by electrolyte type, concentration, and solution pH. As a result, electrolyte chemistry and applied voltage are critical for protein transport and impact, for example, capture rate (C R), transport