Merck
GEPA17004
Sigma-Aldrich
Cy®7 Bis NHS Ester
Cytiva PA17004, pack of 10 mg
別名:
N-hydroxysuccinimide ester, NHS Ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.32
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 10 mg
メーカー/製品名
Cytiva PA17004
保管条件
protect from light (Reconstituted material may be stored for up to 2 weeks at -20°C in aliquots to avoid repeat freeze thaw cycles.)
Purple
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Cy®7 Bis NHS Ester or N-hydroxysuccinimide ester is a commercially available fluorescent label. The two reactive groups present on each dye molecule enable the labeling of the molecules. NHS esters react with nucleophiles to release the NHS or sulfo-NHS group to create stable amide and imide bonds.[1]
アプリケーション
Cy®7 Bis NHS Ester is used for HTS (High Throughput Screening) experiments.
It is a preferred fluorescent label for site-specific RNA labeling.[2] The spectrophotometric assays using NHS esters are used to measure the active esters on carriers and the subsequent interaction with amines during peptide synthesis.[3]
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Reconstituted material may be stored for up to 2 weeks at -20°C in aliquots to avoid repeat freeze thaw cycles.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
CyDye:
Cy3B:この製品は、カーネギーメロン大学の独占的ライセンスを受けて製造され、米国特許番号6,133,445および他国の同等特許および特許出願によって保護されています。
CyQ(またはCy5Q、Cy7Q):これらの製品は、米国特許番号6,828,116および他国のGE Healthcare UK Limited名義での同等特許および特許出願によって保護されています。
CytoCy5S:NTR遺伝子レポーターアッセイにおけるこの製品の使用は、GE Healthcare UK Limited名義の米国特許番号7,579,140の保護対象です。
CypHer5E:この製品または製品の一部はカーネギーメロン大学のライセンスを受けて製造され、米国特許番号7,615,646によって保護されています。
CyおよびCyDyeは、ゼネラルエレクトリック社またはその子会社の商標です。
CyDye製品の購入には、CyDye製品を内部の研究開発目的では使用できるが商業目的では使用できない限定的ライセンスが含まれます。CyおよびCyDyeの商標を商業目的で使用するためのライセンスを取得するには、GE Healthcareと別のライセンス契約を結んでください。商業目的での使用には以下のものが含まれます。
1. 物質およびその物質に由来する生成物質の販売、リース、ライセンス付与、または譲渡
2. 物質およびその物質に由来する生成物質の使用権の販売、リース、ライセンス付与、または交付
3. 委託研究や薬物スクリーニングなど、第三者から手数料を受け取るサービス提供のためにこの物質を使用すること
CyおよびCyDyeの商標を使用するための商業用ライセンスが必要な場合は、[email protected]までご連絡ください。
この物質を使用するための商業用ライセンスが必要でありながらライセンスを取得していない場合、この物質を未開封のままGE Healthcare Bio-Sciences AB, Bjorkgatan 30, SE-751 84 Uppsala, Swedenに返品してください。この物質のために支払われた金額を返金いたします。
Cy is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stefan Kalkhof et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 392(1-2), 305-312 (2008-08-30)
In this report we summarize our experiences with the reaction products of N-hydroxysuccinimide (NHS) esters, which are widely used for chemical cross-linking of lysine residues in proteins. We describe the products, which should be scrutinized during data analysis using customized
A spectrophotometric assay for soluble and immobilized N-hydroxysuccinimide esters.
T Miron et al.
Analytical biochemistry, 126(2), 433-435 (1982-11-01)
Mengyang Li
Bioengineered, 11(1), 599-606 (2020-05-26)
Site-specific fluorescent labeling of RNA is crucial for obtaining the structural and dynamic information of RNAs by fluorescence techniques. Post-synthetic modification of RNA based on N-hydroxysuccinimide (NHS) coupling reaction is an economic, efficient and simple strategy to introduce fluorophore to