製品GE80-6467-60は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Cytiva 80-6467-60
Cytiva Article No. 80-6467-60
シート厚
1.0 mm
詳細
Ettan DALT Filler Sheets are used during the filling of the Gel Caster. Fill the gel caster starting with a separator sheet against the back wall. The separator sheets make it easier to remove the cassettes from the unit after polymerization. Fill the caster by alternating cassettes with separator sheets. The rubber hinge should be on the left side of the caster, with the matching ends of the cassette down. End with a separator sheet then use the thicker 1.0 mm filler sheets to bring the level of the stack of cassettes and spacers even with the edge of the caster.
法的情報
Ettan is a trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)