Merck
GE29-0230-51
Frac30 fraction collector
round
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NA.55
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
round
メーカー/製品名
Cytiva 29-0230-51
関連するカテゴリー
詳細
Frac30 fraction collector is controlled via the ÄKTA start touch screen instrument display or using UNICORN start software on a computer and 30 allows you to collect up to 30 fractions and supports four tube sizes, ranging from 1.5 mL to 15 mL.
Fractions can be collected in volumes ranging from 0.5 mL to 15 mL. The entire fraction collector rack can be transferred as required.
available in Europe only
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)