Merck
GE28-9232-43
MiniSpin Adapter
Cytiva 28-9232-43, pack of 10 pieces
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
NA.56
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 10 pieces
メーカー/製品名
Cytiva 28-9232-43
関連するカテゴリー
詳細
Convenient and rapid cleanup with high reproducibility and the potential for high throughput by running multiple samples in parallel, High desalting capacity, The use of centrifugation protocol with all gravity columns.
Adapters are polypropylene rings designed for use with the gravity columns PD MiniTrap G-25, PD MidiTrap G-25, and PD-10 Desalting Columns when the spin protocol is used. MiniSpin Adapter fits PD MiniTrap G-25 columns, MidiSpin Adapter fits PD MidiTrap G-25 columns, and PD-10 Spin Adapter fits PD-10 Desalting Columns.
特徴および利点
  • Convenient adapters, enable spinning of all gravity columns.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.