Merck
Z681741
MyFuge 12 ミニ遠心分離機アダプター
to hold, 0.5 mL tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥4,650
¥4,650
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥4,650
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.78
¥4,650
Check Cart for Availability
特徴
to hold 0.5 mL tubes
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific C1008-A5-6
Benchmark Scientific
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with MC-12 High Speed Microcentrifuge
for use with MC-24 High Speed Microcentrifuge
for use with myFuge 12 Mini Centrifuge
for use with myFuge 5 MicroCentrifuge
for use with myFuge Mini Centrifuge
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pack of 6 adapters to use 0.5mL tubes in Benchmark MyFuge, MC-24, and MC-12 centrifuges.
法的情報
MyFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)