Merck
GE28-4065-01
2′-Deoxyadenosine 5′-Triphosphate Solution, 100 mM
Cytiva 28-4065-01, pack of 25 μmol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.52
フォーム
liquid
包装
pack of 25 μmol
メーカー/製品名
Cytiva 28-4065-01
濃度
100 mM
Colorless
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)