ligand
glutathione
フォーム
prepacked column
クロスリンク
cross-linked
包装
pack of 5 × 1 mL
メーカー/製品名
Cytiva 28-4017-45
保管条件
(20% Ethanol)
パラメーター
<4 mL/min flow rate
42 psi (H2O at 25°C)
テクニック
liquid chromatography (LC): suitable
ベッドサイズ
7 mm × 25 mm
ベッド容積
1 mL
カラム内径
7 mm
Matrix
4% agarose
マトリックス活性基
glutathione functional group
粒径
45-165 μm
平均直径
90 μm
cleaning
4-13
動作範囲
4-13
キャパシティ
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
分離法
affinity
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- High binding capacity.
- Mild elution conditions preserving Protein antigenicity and function.
- Easy one-step purifications of Glutathione S-Transferase (GST) tagged Proteins resulting in high purity.
- GSTrap™ 4B are designed to be used with a syringe, pump, or chromatography system, such as ÄKTA® design.
保管および安定性
アナリシスノート
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from Cytiva.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from Cytiva.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
プロトコル
GSTrap™ affinity columns facilitate protein purification with Glutathione Sepharose® chromatography media for efficient purification processes.
Glutathione Sepharose® High Performance is recommended for high-resolution purification of GST-tagged proteins, providing sharp peaks and concentrated eluent.