製品GE27-4110-01は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
包装
pack of 100 mg
メーカー/製品名
Cytiva 27-4110-01
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Polyadenylic acid (Poly(A)), a single-stranded RNA homopolymer, has an average chain length of >200 nucleotides. It is ribonuclease tested.
生物化学的/生理学的作用
Polyadenylic acid (Poly(A)) is mainly used in drug development research to assess the binding of possible therapeutic drugs to mRNA.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)