Merck
GE27-2090-02
7-Deaza-DGTP
Cytiva 27-2090-02, pack of 2 μmol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.52
製品GE27-2090-02は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
liquid
包装
pack of 2 μmol
メーカー/製品名
Cytiva 27-2090-02
濃度
5 mM
Colorless
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
7-Deaza-2′-Deoxyguanosine 5′-Triphosphate, 5 mM solution (c7dGTP). Supplied as convenient solutions at pH 7.0 and 7.5. c7dGTP* is supplied in purified water as 5 mM and 10 mM solutions.
特徴および利点
  • For reducing “band compressions” in sequencing gels.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)