Merck
GE25-6400-10
TempliPhi 100増幅キット
Cytiva 25-6400-10
別名:
Amplification kit, DNA amplification kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116006
NACRES:
NA.85
メーカー/製品名
Cytiva 25-6400-10
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
illustra TempliPhi DNA増幅キットは、等温ローリングサークル増幅(RCA)を使用してDNAシーケンステンプレート
を効率的に調製します。
TempliPhiキットは、独特なプロセスを使用してピコグラム入力素材からマイクログラムの環状DNAを効率的に調製します。DNAテンプレートは、バクテリオファージPhi29 DNAポリメラーゼを使用したローリングサークル増幅(RCA)によって調製されます。TempliPhiは、環状DNAの指数関数的増幅に等温法を使用します。Phi29 DNAポリメラーゼは30°Cで活性化するため、熱サイクリングを必要とせずにこの温度で増幅を行うことができます。TempliPhiプロトコールは、細菌コロニーから96試料を増幅するために20分未満の操作時間しか必要としません。
さまざまなスループット要件を満たすために、2種類のTempliPhi DNA増幅キットを利用できます。2000反応用illustra TempliPhi DNA増幅キットには事前に混合された成分が含まれており、一晩のインキュベーション後にテンプレートが生成されます。100および500反応キットには、安定性を高めるために、未混合である個別の成分が含まれています。
illustra TempliPhi DNAシーケンステンプレート増幅キットには、100/500の反応サイズとは異なるプロトコールとワークフローがあります。各キットの手順は交換できません。事前の最適化が必要です。
アプリケーション
サイクルシーケンス、クローニング、および変態のための環状DNAテンプレートの調製。
特徴および利点
  • サイクルシーケンス、クローニング、および変態用環状DNAテンプレートを4~6時間で調製します。
  • ピコグラム量の出発原料からマイクログラム量のテンプレートDNAを生成します。
  • 増幅DNAを精製せずにサイクルシーケンスに直接使用します。
  • 細菌またはM13液体培養、コロニー、プラーク、グリセロールストック、または精製された環状(プラスミドまたはM13)DNAからDNAを増幅します。
  • 単純なプロトコールにより、テンプレートの調製に必要な時間、労力、および消耗品が削減され、ワークフローにより自動化が容易になります。
  • 低~中スループットの小さなDNAベクターの調製。
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
The product can be s-red for 2 months or less at -20°C. For s-rage longer than 2 months, s-re at -70°C Thaw components on ice and maintain at 0–4°C during handling. DO NOT warm above 4°C prior - amplification
アナリシスノート
本製品の分析証明書を参照するにはwww.cytiva.comにアクセスしてください。
法的情報
TempliPhi
キット用のパッケージングとインサートに関して:
使用するにはQiagen GmbHおよびCytivaからのライセンス供与が必要です。Phi 29 DNAポリメラーゼは、このキットの他の構成要素と組み合わせる場合を除き、転売または使用を禁じます。米国特許番号5,854,033、6,124,120、6,143,495、6,323,009、5,198,543、5,576,204、およびその他の国におけるそれらの同等物をご参照ください。
容器に関して:
Cytivaの所有権に従います。このキットの他の構成要素と組み合わせる場合を除き、転売または使用を禁じます。米国特許番号5,576,204、およびその他の国におけるそれらの同等物をご参照ください。
TempliPhi is a trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
文書ライブラリにアクセスする
Abraham J Kandathil et al.
Nature communications, 12(1), 6909-6909 (2021-11-27)
There is an urgent need for innovative methods to reduce transmission of bloodborne pathogens like HIV and HCV among people who inject drugs (PWID). We investigate if PWID who acquire non-pathogenic bloodborne viruses like anelloviruses and pegiviruses might be at
Sha Tang et al.
Journal of nematology, 37(2), 236-241 (2005-06-01)
To enable investigation of nematode mitochondrial DNA evolution, methodology has been developed to amplify intact nematode mitochondrial genomes in preparative yields using a rolling circle replication strategy. Successful reactions were generated from whole cell template DNA prepared by alkaline lysis
Tracy L Meiring et al.
Virology journal, 9, 164-164 (2012-08-18)
Human papillomavirus (HPV) is the aetiological agent for cervical cancer and genital warts. Concurrent HPV and HIV infection in the South African population is high. HIV positive (+) women are often infected with multiple, rare and undetermined HPV types. Data
Michael J Tisza et al.
eLife, 9 (2020-02-06)
Although millions of distinct virus species likely exist, only approximately 9000 are catalogued in GenBank's RefSeq database. We selectively enriched for the genomes of circular DNA viruses in over 70 animal samples, ranging from nematodes to human tissue specimens. A
Host-Pathogen Interactions in Human Polyomavirus 7‒Associated Pruritic Skin Eruption.
Rachel K Rosenstein et al.
The Journal of investigative dermatology, 141(5), 1344-1348 (2020-10-20)
プロトコル
This page shows circular DNA amplification using TempliPhi™ from Cytiva.