Merck
GE19-5037-01
C Tubes
joint: 10/40, Cytiva
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
NB.43
製品GE19-5037-01は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
ジョイント
joint: 10/40
メーカー/製品名
19-5037-01
Cytiva
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Resistant to aqueous solutions and solvents used in liquid chromatography. Not resistant to acetone, ketones, chlorinated hydrocarbons, aliphatic esters, phenol, NaOH, > 10% HCl, > 5% acetic acid, or strong mineral acid.
  • Operating Pressure Maximum: 1 bar (0.1 MPa ) (14.5 psi)
  • Operating Temperature: 4°C-60°C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)