Merck
GE17-5459-01
Capto Butyl
Cytiva 17-5459-01, pack of 25 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.56
ligand
butyl
包装
pack of 25 mL
メーカー/製品名
Cytiva 17-5459-01
Matrix
highly cross-linked agarose
平均部品サイズ
75 μm (d50v)
cleaning in place
3-14
動作範囲
3-13
キャパシティ
27 mg binding capacity(27 mg BSA /ml (at QB10%))
適合性
suitable for bioprocess medium
詳細
Useful for the intermediate stages of protein purification, Capto Butyl HIC resin combines high capacity, high flow rate, and low back pressure to reduce process cycle times.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
Capto is a trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)