Merck
GE17-5171-01
Mono P® 5/200 GL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
ligand
mixed quaternary and tertiary amines
詳細
Ion Exchanger Type (Chromatofocusing (weak anion exchanger))
包装
pkg of 4 mL
パラメーター
580 psi
ベッドサイズ
5 mm × 200 mm
ベッド容積
4 mL
カラム内径
5.7 mm
Matrix
monodisperse polystyrene/divinyl benzene
マトリックス活性基
amine phase
平均部品サイズ
10 μm
cleaning
2-14
動作範囲
2-12
キャパシティ
0.15-0.21 mmol Cl-/mL binding capacity
分離法
anion exchange
アプリケーション
Mono P® is based on the same matrix as Mono Q® and Mono S. The 10 μm MonoBeads particles are substituted with tertiary and quaternary amines and the small bead size contributes significantly to the high resolution that can be achieved.
特徴および利点
  • Greatly concentrates samples and resolves pI differences of 0.02 pH units.
  • Mono P® 5/50 GL for rapid scouting of elution conditions (pH gradients) or for separations not requiring highest resolution.
  • Mono P® 5/200 GL for highest resolution separation.
  • Monodisperse 10 μm porous beads yield high resolution, dynamic capacity, reproducibility, and durability.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Mono P is a registered trademark of Cytiva
Mono Q is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)