製品GE17372211は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
詳細
Capto AVB is based on a rigid base matrix, delivering excellent pressure-flow properties to AAV production. The possibility to run at higher flow rates and bed heights increases flexibility in process design and allows for an increased productivity.
特徴および利点
- Efficient purification of AAV of several subclasses by affinity chromatography
- Prepacked HiTrap® columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification
- High selectivity and excellent scalability
法的情報
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)