Merck
GBL629200
Grace Bio-Labs 接着シールタブ、SecureSealハイブリダイゼーションチャンバー用
diam. 7.62 mm
別名:
adhesive seal tab, rubber seal tab
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 EA
¥12,370
¥12,370
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 EA
¥12,370
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
¥12,370
Check Cart for Availability
無菌性
non-sterile
包装
pack of 200 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 629200
直径
7.62 mm
ウェル
1
詳細
Adhesive seal tabs complement SecureSeal Hybridization Chambers, HybriWell Sealing System, and CoverWell Perfusion Chambers. Once the paper liner is removed, the SecureSeal adhesive is exposed and the tab could easily be applied on top of a chamber’s port. A slight pressure on the adhesive tab is sufficient to create leak-proof chambers that are temperature resistant. Adhesive Seal Tabs are easily detached to allow addition or removal of reagents from the chamber. Adhesive Seal tabs are autoclavable.
法的情報
CoverWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
HybriWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)