GBL611201
Grace Bio-Labs HybriWell-FL™ シーリングシステム、蛍光「フレンドリー」な接着チャンバー
chamber volume 90-100 μL, L × W × thickness 22 mm × 40 mm × 0.12 mm, port diam. 1.5 mm
別名:
chamber slides, chambered coverglass, cover slides, hybridization chambers, incubation chambers
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥54,230
¥54,230
Check Cart for Availability
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥54,230
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
¥54,230
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
colorless (black adhesive)
polycarbonate
特徴
wells 1
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 611201
L × W ×厚み
22 mm × 40 mm × 0.12 mm
チャンバー容積
90-100 μL
ポート直径
1.5 mm
ウェル
1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Grace Bio-Labs HybriWell™シーリングシステムは、数秒で顕微鏡のスライドグラス表面を安全に密閉し、ウォーターバス使用のハイブリダイゼーション(タンパク質または核酸ハイブリダイゼーションアッセイなど)に対応します。HybriWell蛍光(HybriWell-FL™)ハイブリダイゼーションシステムは、Cy5®やAlexaFluor™ 647で直接標識したDNAプローブが関与する、繊細なDNAマイクロアレイアッセイ用に特に設計されています。
特長:
特長:
- 少量の試薬に1つまたは複数の試料を密閉し、蒸発を阻止。
- チャンバー表面のアクセスポートから、反応物質の添加または除去が可能。
- 接着シール用タブ(それぞれ別売)により、ポートの密閉は容易。
- 密閉チャンバーは防水性で、ウォーターバス使用の培養に最適。
- プローブのトラップや結合のおそれがない、リボヌクレアーゼフリー、疎水性の表面。
- 加熱後でも、使い捨てチャンバーを清潔かつ容易に除去。
- 各パッケージには、イラスト入り取扱説明書、アプリケーター、ポート接着シール200枚が付属しています。
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Cy is a registered trademark of Cytiva
HybriWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
HybriWell-FL is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ