GBL505177
別名:
ニトロセルローススライド, プロテインマイクロアレイ
GBL505177-20EA
¥102,000
1 of 10
GBL726024
Grace Bio-Labs HybriSlip™ハイブリダイゼーションカバー
GBL505278
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA™ ニトロセルロースフィルムスライド
GBL204997
Grace Bio-Labs FlexPlate MP™ マイクロタイタープレート超構造
Sigma-Aldrich
TMS-003
EmbryoMax® 1M HEPES Buffer Solution, Liquid, 1M
GBL505064
SAB3501186
Anti-GPR15 antibody produced in rabbit
BAF133550001
Fluorescent Ruler, Metric/English Scale
GBL505196
GBL162450
Grace Bio-Labs coverglass, 1oz
GBL505384
nitrocellulose (on glass)
pack of 20 ea
Grace Bio-Labs 505177
25 mm × 75 mm
medium binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Laboratory Containers & Storage
Microscope Slides & Chambers
Sample Handling
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.