Merck
GBL505096
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA ニトロセルロースフィルムスライド
96 round pads, 6 mm diam.glass substrate
別名:
ニトロセルローススライド, プロテインマイクロアレイ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥36,090
¥36,090
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥36,090
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.15
¥36,090
Check Cart for Availability
物質
nitrocellulose (on glass)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 505096
外部サイズ
74 mm × 110 mm
結合型
medium binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVAニトロセルロースコート基盤は、SBSコンプライアントマイクロタイタープレート、およびマイクロアレイのハイスループット自動プロセシング用のガラス基盤に対応するようにデザインされています。
法的情報
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)