Merck
GBL246873
Grace Bio-Labs シリコンガスケット、ProPlate®マイクロアレイシステム用
fits 3 wells, size 18 mm × 20 mm
別名:
microarray chambers for slides, silicone slide gasket
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥10,720
¥10,720
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥10,720
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.15
¥10,720
Check Cart for Availability
無菌性
non-sterile
特徴
wells 3
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 246873
サイズ
18 mm × 20 mm
3 wells
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Replacement Silicone Gaskets for Grace BioLabs Proplate slide modules.
While the silicone gaskets affixed to wells may be re-used multiple times, their lifespan may be shortened by washing conditions, repeated autoclaving and prolonged exposure to harsher types of chemicals. Therefore, replacement gaskets are available and may be easily positioned and applied to the chambers after simply peeling the old gasket off and throwing it away.
アプリケーション
  • Protein and peptides microarrays
  • cDNA and oligonucleotides microarrays
  • Proteomics
  • Protein expression analysis
  • Antibody profiling
法的情報
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)