Merck
GBL204878
GRACE BIO-LABS SEALSTRIPS AND SEALSTRIP APPLICATOR, FOR PROPLATE® MICROARRAY SYSTEMS
for ProPlate® microarray systems, pack of 1
別名:
microarray system applicator, seal strip applicator
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥2,371
¥2,371
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥2,371
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.17
¥2,371
Check Cart for Availability
特徴
for ProPlate® microarray systems
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 204878
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This plastic applicator helps to apply seal strips to the top surface of the chambers. Seal strips are ideal to prevent evaporation, they remove cleanly and easily without leaving a residue.
法的情報
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SealStrips is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)