由来生物
Pseudomonas fluorescens
品質水準
アッセイ
≥30 % (biuret)
形状
lyophilized powder
比活性
≥0.5 units/mg protein
組成
Protein, ≥30% biuret
テクニック
inhibition assay: suitable
保管温度
−20°C
詳細
研究領域:神経科学
GABaseは、γ-アミノ酪酸アミノトランスフェラーゼ(GABGT)と、Pseudomonas fluorescensから得られるコハク酸セミアルデヒド・デヒドロゲナーゼ(SSDH)から成る市販の混合物です。
GABaseは、γ-アミノ酪酸アミノトランスフェラーゼ(GABGT)と、Pseudomonas fluorescensから得られるコハク酸セミアルデヒド・デヒドロゲナーゼ(SSDH)から成る市販の混合物です。
アプリケーション
シュードモナス・フルオレセンス由来のGABaseは、GABA (γ-アミノ酪酸)の細胞外および細胞内濃度を定量するためにGABaseアッセイに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
GABaseは、中枢神経系においてγ-アミノ酪酸(GABA)からコハク酸への変換を触媒し、さまざまな生体試料中のGABA濃度を測定するために使用されています。p-ヒドロキシベンズアルデヒド(HBA)はGABaseの潜在的阻害剤であることが知られています。
単位の定義
1ユニットは、pH 8.6、25°Cにおいて、1分あたり1.0 μmolのγ-アミノ酪酸(GABA)をまずはコハク酸セミアルデヒドへ、次にコハク酸エステルへと変換する量で、化学量として1.0 μmolのNADP+の還元を伴います。
物理的形状
バッファ-塩および安定剤を含有する部分精製凍結乾燥粉末。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G7509-25UN-PW:
G7509-10UN-PW:
G7509-10UN:
G7509-VAR:
G7509-25UN:
G7509-BULK:
G7509-2UN:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 36(1), 2016-2024 (2021-09-14)
Many studies have focussed on modulating the activity of γ-aminobutyric acid transaminase (GABA-T), a GABA-catabolizing enzyme, for treating neurological diseases, such as epilepsy and drug addiction. Nevertheless, human GABA-T synthesis and purification have not been established. Thus, biochemical and drug
Structural and Mechanistic Basis for the Inactivation of Human Ornithine Aminotransferase by (3 S,4 S)-3-Amino-4-fluorocyclopentenecarboxylic Acid
Molecules (Basel), 28(3) (2023)
Applied and environmental microbiology, 76(11), 3529-3537 (2010-04-20)
It is well established that the glutamate decarboxylase (GAD) system is central to the survival of Listeria monocytogenes at low pH, both in acidic foods and within the mammalian stomach. The accepted model proposes that under acidic conditions extracellular glutamate
Sensors and actuators. B, Chemical, 337 (2022-05-24)
Glutamate (GLU) and gamma-aminobutyric acid (GABA) are neurotransmitters (NTs) with an essential role in signal transmission in the brain. Brain disorders, such as epilepsy, Alzheimer's and Parkinson's diseases, and traumatic brain injury can be linked to imbalances in the GLU-GABA
The Biochemical journal, 229(3), 675-678 (1985-08-01)
L-threo-3-Fluoroglutamate and L-erythro-3-fluoroglutamate were tested with glutamate decarboxylase from Escherichia coli. Both isomers were substrates: the threo isomer was decarboxylated into optically active 4-amino-3-fluorobutyrate, whereas the erythro isomer lost the fluorine atom during the reaction, yielding succinic semialdehyde after hydrolysis