アッセイ
≥98%
フォーム
powder
色
white
mp
163-169 °C (lit.)
溶解性
methylene chloride: soluble
オーガナイザー
Servier
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
InChI
1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-3-2-4-13(12)10-18/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
InChI Key
BOVGTQGAOIONJV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... KCNJ1(3758)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- to study its antiglycative properties and to study its effects on the glycation of bovine serum albumin (BSA) structure[1]
- as a reference standard in solid-phase extraction (SPE) followed by instrumental analysis using liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) for the quantification of water samples[2]
- to develop and validate a simple, sensitive, rapid, economic and isocratic high-performance liquid chromatography (HPLC) method for the determination of gliclazide[3]
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G2167-BULK:
G2167-VAR:
G2167-25KG:
G2167-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research