Merck
G211130
Sigma-Aldrich
DMT-2'O-メチル-rG(ib) ホスホロアミダイト
configured for ABI
別名:
DMT-2′-O-Me-rG(ib)アミダイト, N-(2-メチル-1-オキソプロピル)-5′-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2′-O-メチルグアノシン、3′-[2-シアノエチルN,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホルアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H56N7O9P
CAS番号:
分子量:
869.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3% mG2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate)
≤0.3% mG3 (reversed phase HPLC, DMT-rG(ib)me)
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤1.0% mG1 (reversed phase HPLC, DMT-rG(ib)me-DMT)
≤3% residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for ABI
核酸プロファイル
base: guanosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1n5cnc6C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc56
InChI
1S/C45H56N7O9P/c1-28(2)41(53)49-44-48-40-37(42(54)50-44)47-27-51(40)43-39(57-9)38(61-62(59-25-13-24-46)52(29(3)4)30(5)6)36(60-43)26-58-45(31-14-11-10-12-15-31,32-16-20-34(55-7)21-17-32)33-18-22-35(56-8)23-19-33/h10-12,14-23,27-30,36,38-39,43H,13,25-26H2,1-9H3,(H2,48,49,50,53,54)/t36-,38-,39-,43-,62?/m1/s1
InChI Key
IRRDHRZUOZNWDJ-MLLDKZSOSA-N
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
G211130-0.5G:
G211161-01:4548173299686
G211130-1G:4548173369464
G211131-01:4548173227245
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)