Merck
G1921
Sigma-Aldrich
グリピカン3 ヒト
recombinant, expressed in NSO cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in NSO cells
アッセイ
≥97% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GPC3(2719)
詳細
非還元条件下でのSDS-PAGEにおいて、グリカン化されたGlypican 3がスメア状に60~100 kDaに見られます。
生物化学的/生理学的作用
硫酸プロテオグリカンはグリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)アンカーを介して、細胞表面に付着します。正常発生の段階にある細胞の増殖を阻害することにより細胞生存率を調節します。疾患の早期発見のためのマーカーとしての利用が期待されています。
物理的形状
凍結乾燥粉末(PBS溶液、サイトカイン1 μgにつきBSA 50 μgを含有、0.2 μmフィルターで濾過済み)。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
G1921-VAR:
G1921-50UG:
G1921-BULK:
G1921-50UG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yu-Liang Wang et al.
World journal of gastroenterology, 18(19), 2408-2414 (2012-06-02)
To investigate the diagnostic value of glypican-3 (GPC3) and its relationship with hepatocellular carcinoma (HCC) recurrence after liver transplantation. HCC tissue samples (n = 31) obtained from patients who had undergone liver transplantation were analyzed. GPC3 mRNA and protein expression
Restriction enzyme cleavage of UV-irradiated DNA: a comparison of far-UV and mid-UV wavelengths.
S P Moore et al.
Photochemistry and photobiology, 45(2), 253-263 (1987-02-01)
Shiro Suzuki et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 10(2), 338-343 (2013-11-21)
Carcinoembryonic antigen glypican-3 (GPC3) is expressed by>40% of ovarian clear cell carcinoma (CCC) and is a promising immunotherapeutic target. We previously reported the safety of and immunological and clinical responses to a GPC3-derived peptide vaccine in a phase I clinical
資料
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.