Merck
G1751
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-methyl ester
別名:
L-Glutamic acid 5-methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
161.16
Beilstein:
1725252
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G1751-25G:
G1751-100G:
G1751-VAR:
G1751-10G:
G1751-5G:
G1751-BULK:
試験成績書(COA)