Merck
G1276
Sigma-Aldrich
ガストリンI ラット
≥97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C94H128N22O31S2
CAS番号:
分子量:
2126.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
rat
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CSCCC(NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CNC(=O)C(Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C4CCCN4C(=O)C5CCCN5C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C6CCC(=O)N6)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(Cc7ccccc7)C(N)=O
InChI
1S/C94H128N22O31S2/c1-48(79(133)113-65(43-50-19-21-52(117)22-20-50)80(134)100-47-71(119)103-66(44-51-46-99-54-15-8-7-14-53(51)54)89(143)109-61(35-40-148-2)88(142)114-67(45-77(130)131)90(144)112-64(78(95)132)42-49-12-5-4-6-13-49)101-81(135)56(24-30-72(120)121)104-83(137)57(25-31-73(122)123)105-84(138)58(26-32-74(124)125)106-85(139)59(27-33-75(126)127)107-86(140)60(28-34-76(128)129)108-87(141)62(36-41-149-3)110-91(145)68-17-10-38-115(68)93(147)69-18-11-39-116(69)92(146)63(16-9-37-98-94(96)97)111-82(136)55-23-29-70(118)102-55/h4-8,12-15,19-22,46,48,55-69,99,117H,9-11,16-18,23-45,47H2,1-3H3,(H2,95,132)(H,100,134)(H,101,135)(H,102,118)(H,103,119)(H,104,137)(H,105,138)(H,106,139)(H,107,140)(H,108,141)(H,109,143)(H,110,145)(H,111,136)(H,112,144)(H,113,133)(H,114,142)(H,120,121)(H,122,123)(H,124,125)(H,126,127)(H,128,129)(H,130,131)(H4,96,97,98)
InChI Key
FUTWNIPXZKAJHO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Gast(25320)
Amino Acid Sequence
Glp-Arg-Pro-Pro-Met-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2
詳細
ガストリンは胃幽門前庭部で分泌されるホルモンであり、前駆体として合成される生物学的活性を有する小さなペプチドです。本化合物は幽門前庭部のG細胞で産生されることが判明しています。
アプリケーション
ガストリンIは、高ガストリン血症およびカルチノイド腫瘍病態下での胃酸分泌粘膜におけるヒスチジンデカルボキシラーゼ発現およびヒスタミン代謝を測定する、ラットにおけるガストリン刺激の研究で使用されています。また、ラットにおける免疫組織化学アッセイ実施前の抗ガストリン抗体の前吸収を目的として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ガストリンは胃酸分泌粘膜の構造および機能の維持に重要な役割を果たしており、酸分泌に関与しています。また、胃管腔への酸分泌のトリガーとなります。血漿ガストリン濃度の持続的な上昇、すなわち高ガストリン血症は、特に炎症を伴う場合は、胃腸の発がんに関与する可能性があります。このペプチドの放出は膨満時に抑制されており、これはソマトスタチンおよび内因性コリン作動性経路の結果です。ラットにおいて、このペプチドは、ヘパリン結合EGF様成長因子(HB-EGF)により一部媒介されるシクロオキシゲナーゼ2の上方制御を介して胃粘膜を維持しています。
その他情報
H2O中0.1%TFA溶液から凍結乾燥
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G1276-BULK:
G1276-1MG:
G1276-VAR:
G1276-250UG:
G1276-1MG-PW:
G1276-250UG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jinjuan Fu et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 27(1), 90-90 (2021-08-21)
It is known that increased gastrin concentration is negatively correlated with cardiovascular mortality, and plasma gastrin levels are increased in patients after myocardial infarction (MI). However, whether gastrin can play a protective role in MI remains unknown. Adult C57BL/6 mice
L Kölby et al.
Endocrinology, 137(10), 4435-4442 (1996-10-01)
Histamine is an important stimulator of gastric acid secretion. In experimental animals, inhibition of acid secretion by long term histamine2 receptor blockade causes hypergastrinemia, proliferation of enterochromaffin-like (ECL) cells, and formation of histamine-producing gastric carcinoids. The aim of this study
Masato Komori et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 283(6), G1368-G1378 (2002-10-22)
Gastrin, PGs, and growth factors have important roles in maintaining gastrointestinal mucosal integrity. Cyclooxygenases (COX-1 and COX-2) are the key enzymes involved in PG synthesis. This study aimed to clarify the mechanisms of gastric mucosal protection by gastrin. Fasted rats
B Hunyady et al.
Endocrinology, 139(10), 4404-4415 (1998-09-29)
Gastrin and histamine both potently stimulate secretion of acid into the gastric lumen. How these agents interact and how their release is controlled is poorly understood. Therefore, we decided to look for histamine in the antral portion of the rat
Yong-Yu Li
World journal of gastroenterology, 9(1), 129-133 (2003-01-01)
To investigate the intragastric mechanisms for regulation of gastric neuroendocrine functions during gastric distention in isolated vascularly perfused rat stomach. Isolated vascularly perfused rat stomach was prepared, then the gastric lumen was distended with either 5,10 or 15 ml pH7