アッセイ
≥97% (NMR)
フォーム
solid
色
white
溶解性
H2O: soluble
ethanol: slightly soluble
SMILES記法
Cl.OC(=O)C1=CCCNC1
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H
InChI Key
FGNUNVVTHHKDAM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... FGF9(2254) , GABBR1(2550) , GABBR2(9568) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G007-BULK:
G007-VAR:
G007-25MG:
G007-100MG:
G007-250MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)