Merck
F9557
Sigma-Aldrich
FSL-B(tri)
別名:
FSL-B(GALa3[Fa2]GALb)-SA1-L1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C68H122N2NaO25P
分子量:
1421.66
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (TLC)
品質水準
フォーム
solid
保管温度
−20°C
アプリケーション
FSL構成体はすべて、生体適合媒体中に分散し、自然に安定に細胞膜に取り込まれます。FSL-B(トリ)は、血液型B抗原を発現する生細胞(KODE細胞)を作製するために特にデザインされていますが、固定セル、ウイルス粒子、固相表面など他の疎水性表面の修飾にも使用できます。
FSL構成体はすべて、生体適合媒体中に分散し、自然に安定に細胞膜に取り込まれます。KODE構成体により修飾された細胞をKODE細胞といい 、通常、正常な生存性と機能を維持しています。
FSL-B(トリ)は、血液型B抗原を発現する生細胞(KODE細胞)を作製するために特にデザインされていますが、固定セル、ウイルス粒子、固相表面など他の疎水性表面の修飾にも使用できます。本製品は、再現性のある制御されたレベルの血液型B抗原(三糖構造による一般的なB)を、O型やA型の赤血球に付着させるために使用できます。こうしたKODE細胞は、ポリクローナル試薬を含むたいていの抗B型試薬と反応します。
FSL-B(tri) has been used to modify cell or virion surfaces with markers.[1]
その他情報
FSL-B(トリ)は、血液型B三糖をもつ生細胞などの疎水性表面を標識するためにデザインされた、KODE技術による構成体です。KODE FSL構成体はすべて、機能成分(F)、スペーサー(S)、ジアシル脂質(L)の3つの不可欠なデザイン可能な特性からなります。FSL-B(トリ)は、Fに該当する血液型B三糖Galα3(Fucα2)Galβが、O(CH2)3NHスペーサー(SA1)を介し、ジオレオイルホスファチジルエタノールアミンの活性化アジピン酸誘導体(L}1)に結合した構成になっています。
法的情報
KODE Constructs are supplied by KODE Biotech Materials Limited under license from KODE Biotech Limited.
KODE is a trademark of KODE Biotech Ltd.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
FSL Constructs: A Simple Method for Modifying Cell/Virion Surfaces with a Range of Biological Markers Without Affecting their Viability
D.A. Blake
Journal of Visualized Experiments (2011)