アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
film
保管条件
desiccated
under inert gas
色
off-white
溶解性
H2O: >5 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.CSCC[C@H](NC(=O)c1ccc(NC[C@@H](N)CS)cc1-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H27N3O3S2.C2HF3O2/c1-29-10-9-19(21(26)27)24-20(25)17-8-7-16(23-12-15(22)13-28)11-18(17)14-5-3-2-4-6-14;3-2(4,5)1(6)7/h2-8,11,15,19,23,28H,9-10,12-13,22H2,1H3,(H,24,25)(H,26,27);(H,6,7)/t15-,19+;/m1./s1
InChI Key
IAVHISGQCODLHL-WSCVZUBPSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F9553-5MG-PW:
F9553-IP:
F9553-VAR:
F9553-5MG:
F9553-1MG:
F9553-BULK-PW:
F9553-BULK:
F9553-1MG-PW:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)